Beskrivelse
- Med UVTect Controller
- Prisen inkluderer fluorescerende lys, UV-lys, UV-hylde med pipetteholder og glideluge
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Død luftboks |
| Certificeringer/compliance | AC UL, CSA og CE godkendt |
| Inkluderer | UV-regulator |
| Spænding | 220 V |
| Bredde (engelsk) | 32 tommer |
| Bredde (metrisk) | 81.28 cm |