Få mere at vide
Syngene™ Airclean 600 Dead Air Box
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16554341 Shop alle Syngene produkter
Bredde (engelsk):
32 tommer
48 tommer
Artikelnummer. 16554341
Brand: Syngene™ SYN48DBCE
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Airclean 600 dødluftboks udstyret med en UVTect Controller.
  • Med UVTect Controller
  • Prisen inkluderer fluorescerende lys, UV-lys, UV-hylde med pipetteholder og glideluge
Specifications
Produkttype Død luftboks
Certificeringer/compliance AC UL, CSA og CE godkendt
Inkluderer UV-regulator
Spænding 220 V
Bredde (engelsk) 48 tommer
Bredde (metrisk) 121.92 cm