Få mere at vide
Syngene™ AirClean™ 12 måneders niveau 2 udvidet garanti for standard/høj polycarbonat UV-enheder
Artikelnummer. 17775914 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Standard/høje polycarbonat UV-enheder (32 tommer W)
Standard/høje polycarbonat UV-enheder (48 tommer W)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17775914 Standard/høje polycarbonat UV-enheder (32 tommer W)
17705924 Standard/høje polycarbonat UV-enheder (48 tommer W)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17775914 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. SYNACAWT32UV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15925.00 DKK
    12631.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 3293.18 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
De AirClean™ 12 måneders Tier 2 udvidet garanti for standard/høj polycarbonat UV-enheder garantiudvidelse omfatter filterudskiftning og bekræftelse af drift, smart vedligeholdelsespåmindelsesprogram og bortskaffelse af brugte filtre i henhold til producentens retningslinjer.
  • AirClean™ 12 måneders udvidet garanti for brede og høje standard polycarbonat-enheder.
  • Garantiforlængelse inkluderer filterudskiftning og bekræftelse af drift, smart vedligeholdelsespåmindelsesprogram.
  • Garantien omfatter også bortskaffelse af brugte filtre i henhold til producentens retningslinjer.
Tekniske data
Varighed 12 måneder
Til brug med (udstyr) Standard/høje polycarbonat UV-enheder (32 tommer W)