Få mere at vide
SCAT™ Luftventiler, grøn linje, PU
Product Code. 31454227 Shop All SCAT Europe Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 Pk.
Product Code. Mængde
31454227 10 Pk.
1 options
Product Code. 31454227 Supplier SCAT™ Supplier No. 497010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2405.00 DKK
    1883.65 DKK / 10 sæt
    Spare 521.35 DKK
    21% Slukket
View all promotions
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Green Line Safety Caps står for en bevidst beslutning om ikke at bruge PFAS uden at gå på kompromis med kvalitet og sikkerhed.
  • PFAS-fri - fremtidssikret og bæredygtigt: Green Line undlader fuldstændigt PFAS og bruger PEEK som en fluorfri højtydende plast, der garanterer bæredygtighed og fremtidssikring.
  • Fuld regulatorisk sikkerhed: Green Line-produkter eliminerer risici forårsaget af kommende PFAS-forbud og opfylder de højeste miljø- og ESG-krav.
  • Teknisk kvalitet uden kompromis: Sikkerhedshætterne er 1:1 kompatible med eksisterende systemer, kemikalieresistente, autoklavable og absolut lækagesikre i henhold til standarden SCAT .
  • Synligt bæredygtigt: Med deres grønne farve gør produkterne bæredygtighed synlige og demonstrerer laboratoriets engagement i en PFAS-fri fremtid.
  • Udvikling med fremsynethed Green Line sikrer laboratorieprocesser mod regulatoriske risici på lang sigt og understøtter bæredygtige virksomhedsstrategier.
  • Produktdiversitet og omkostningseffektivitet: Serien tilbyder et bredt udvalg af varianter, startkits og tilbehør til fleksible, omkostningseffektive og brugsklare HPLC-løsninger.
  • Sammenfattende står Green Line for PFAS-fri, regulatorisk SCAT sikker, teknisk kraftfulde og synligt bæredygtige laboratorieløsninger – uden at gå på kompromis med kvalitet, stramhed eller kompatibilitet. Mens konventionelle kapsler er baseret på PTFE, et symbol på de såkaldte evighedskemikalier, bruger PEEK Green Line , en fuldstændig fluorfri højtydende plast med fremragende kemiske og termiske egenskaber.
Specifications
Til brug med (udstyr) GreenLine Portefølje
Materiale PEEK
Trådstørrelse 1/4-28 UNF
Til brug med (applikation) PFAS-fri analyser
Mængde 10 Pk.
Farve Grøn
Produkttype Ventil