Få mere at vide
SCAT™ HPLC-luftventil V2.0
Artikelnummer. p-7182779 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Mængde:
1 ventil
10 ventiler
100 ventiler
50 ventiler
8 ventiler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 50
Pakke med 8
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16403819 1 ventil -
17706254 8 ventiler Pakke med 8
16433819 10 ventiler Pakke med 10
16443819 50 ventiler Pakke med 50
17356429 100 ventiler Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16403819 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 317010
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Luftventiler er en del af SCAT™ Safety Cap-system, der bruges til at beskytte opløsningsmidler i forsyningsflasker mod ekstern kontaminering. De giver sikker trykudligning med ren luft til dit opløsningsmiddelindtag.
En udskiftningsindikator viser, hvor lang levetid der er gået, så luftventilen kan udskiftes hurtigt efter 6 måneders brug. Renset ventilation muliggør præcise og reproducerbare analyseresultater i HPLC/UHPLC-processen.
  • Blokerer opløsningsmiddeldampe
  • Beskytter sundhed og miljø
  • Udskiftningsindikator viser næste udskiftningstidspunkt
  • Nem at skifte uden værktøj
  • Passer til enhver SCAT™ Safety Cap
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 0,25 tommer
Inkluderer 1 Pc.
Materiale Polyurethan
Størrelse UNF 0,25 tommer, 28 G
Mængde 1 ventil
Farve Rød
Produkttype Ventil