Beskrivelse
En udskiftningsindikator viser, hvor lang levetid der er gået, så luftventilen kan udskiftes hurtigt efter 6 måneders brug. Renset ventilation muliggør præcise og reproducerbare analyseresultater i HPLC/UHPLC-processen.
- Blokerer opløsningsmiddeldampe
- Beskytter sundhed og miljø
- Udskiftningsindikator viser næste udskiftningstidspunkt
- Nem at skifte uden værktøj
- Passer til enhver SCAT™ Safety Cap
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,25 tommer |
| Inkluderer | 100 Pc. |
| Materiale | Polyurethan |
| Størrelse | UNF 0,25 tommer, 28 G |
| Mængde | 100 ventiler |
| Farve | Rød |
| Produkttype | Ventil |