Få mere at vide
SCAT™ HPLC-luftventil V2.0
Artikelnummer. 16433819 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Mængde:
1 ventil
10 ventiler
100 ventiler
50 ventiler
8 ventiler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 50
Pakke med 8
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16433819 10 ventiler Pakke med 10
16403819 1 ventil -
17706254 8 ventiler Pakke med 8
16443819 50 ventiler Pakke med 50
17356429 100 ventiler Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16433819 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 397010
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Luftventiler er en del af SCAT™ Safety Cap-system, der bruges til at beskytte opløsningsmidler i forsyningsflasker mod ekstern kontaminering. De giver sikker trykudligning med ren luft til dit opløsningsmiddelindtag.
En udskiftningsindikator viser, hvor lang levetid der er gået, så luftventilen kan udskiftes hurtigt efter 6 måneders brug. Renset ventilation muliggør præcise og reproducerbare analyseresultater i HPLC/UHPLC-processen.
  • Blokerer opløsningsmiddeldampe
  • Beskytter sundhed og miljø
  • Udskiftningsindikator viser næste udskiftningstidspunkt
  • Nem at skifte uden værktøj
  • Passer til enhver SCAT™ Safety Cap
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 0,25 tommer
Inkluderer 10 Pc.
Materiale Polyurethan
Størrelse UNF 0,25 tommer, 28 G
Mængde 10 ventiler
Farve Rød
Produkttype Ventil