Beskrivelse
Denne tilsluttede luftkvalitetssensor Halo Sense overvåger luftkvaliteten i dine rum og følger kvaliteten af den luft, du indånder. Hvis forurening opdages, advarer de straks brugeren med lys- og lydsignaler.
- Spænding / frekvens 110-230 V / 50-60 Hz
- Energiforbrug: 10 W
- Hus: Let, holdbar plastik
- Detektionssensor: Halvleder
- Vægt 1 kg - 2,2 lb.
- Følsomhedsniveauer: 5
- Partikelsensor
- Udstyret med aftagelig drejeskive, så der kan installeres på: væg, bænk, loft
- Spændingsudgang 3,3 VDC: 1 permanent til alarmindikator (3,3V)
- RJ45 kabel Længde: 3 m
- Dækning fra 14 til 40 m²
- Kommunikationsgrænseflade: Simpel kommunikation via LED-pulsationssystem / hørbar advarsel (kan deaktiveres)
- eGuard App: App til fjernbetjening og overvågning
- Netværksforbindelse
Tekniske data
Tekniske data
| Detekterbare analytter | VOC'er |
| Til brug med (udstyr) | Forskellige Rum |
| Produkttype | Luftovervågningssystem |
| Svartid | 20 sek. (10 s. forsinkelsestid) |
| Inkluderer | VOC |
| Spænding | 110/230 V |