Få mere at vide
Erlab Luftkvalitetssensor Halo Sense
Artikelnummer. 30245754 Shop alle Erlab produkter
Skift visning
Inkluderer:
Multisensorer
VOC
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
30245754 Multisensorer
30245767 VOC
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30245754 Leverandør Erlab Leverandørnr. AS056
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne tilsluttede luftkvalitetssensor Halo Sense overvåger luftkvaliteten i dine rum og følger kvaliteten af den luft, du indånder. Hvis forurening opdages, advarer de straks brugeren med lys- og lydsignaler.
  • Spænding / frekvens 110-230 V / 50-60 Hz
  • Energiforbrug: 10 W
  • Hus: Let, holdbar plastik
  • Detektionssensor: Halvleder
  • Vægt 1 kg - 2,2 lb.
  • Følsomhedsniveauer: 5
  • Partikelsensor
  • Udstyret med aftagelig drejeskive, så der kan installeres på: væg, bænk, loft
  • Spændingsudgang 3,3 VDC: 1 permanent til alarmindikator (3,3V)
  • RJ45 kabel Længde: 3 m
  • Dækning fra 14 til 40 m²
  • Kommunikationsgrænseflade: Simpel kommunikation via LED-pulsationssystem / hørbar advarsel (kan deaktiveres)
  • eGuard App: App til fjernbetjening og overvågning
  • Netværksforbindelse
Tekniske data
Detekterbare analytter VOC'er
Til brug med (udstyr) Forskellige Rum
Produkttype Luftovervågningssystem
Svartid 20 sek. (10 s. forsinkelsestid)
Inkluderer Multisensorer
Spænding 110/230 V