Få mere at vide
Asecos™ Luftrenser PURIFIAIR.620
Artikelnummer. p-7221814 Shop alle asecos produkter
Produkttype:
Luftrenser
Udskiftningsfilter
Artikelnummer. 17232534
Brand: Asecos™ 39327
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Luftrenser PURIFIAIR.620 reducerer indendørs virale belastninger og niveauer af forurening med et multi-komponent filtersystem.
  • Asecos PURIFIAIR.620 kan betydeligt reducere viral belastning og forurening i indendørs områder
    • Fjerner skimmelsporer, pollen og allergener
    • Eliminerer bakterier og bakterier og neutraliserer dem
    • Filtrerer løbende fine støvpartikler
    • Fjerner ubehagelige lugte og skadelige gasser fra indendørs atmosfære
    • Indbygget PM1.0-sensor og farvedisplay giver brugerne mulighed for hurtigt at identificere og aflæse den indendørs atmosfæres partikelkoncentration i fire niveauer fra grøn (lav) til rød (høj) koncentration
    • Indbygget kombination af forfiltre, et E12 EPA-filter og H14 HEPA-filter i overensstemmelse med EN 1822 har en virkningsgrad på op til 99,995% og holder samtidig partikler ude fra 0,1 til 0,3μ m i størrelse
    • H14 HEPA-filtre bruges i områder, hvor beskyttelse mod infektion spiller en nøglerolle
    • Det mobile design gør, at renseren kan bruges fleksibelt i forskellige områder
  • 1 enhed håndterer en volumenstrøm på 160 bis til 620 m³ /h (5 driftstrin) og er velegnet til ca. 100 m³ rumvolumen (svarende til et overfladeareal på 40 m² og en rumhøjde på 2,5 m)
    • Et større antal enheder bør bruges i større rum
    • Frisk luft skal tilføres rummene via naturlig eller teknisk ventilation
    • Luftrensere bør ikke betragtes som en erstatning for en friskluftforsyning
    • Effektive resultater kun over tid, hvis filteret udskiftes regelmæssigt i henhold til det elektroniske display
    • Store filterenheder sikrer en lang levetid
    • Lavt energibehov resulterer i lave forbrugsomkostninger
Tekniske data
Effektivitet 0.99995
Filtertype Forfilter, kold katalysefilter, aktivt kulfilter, højtydende partikelfilter
Luftstrømshastighed 620 m 3 /h i fuldlastdrift
Vægt (metrisk) 14 Kg
Højde (metrisk) 669 mm
Mængde 1
Dybde (metrisk) 400 mm
Bredde (metrisk) 400 mm
Produkttype Luftrenser
Spænding 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz
Certificeringer/compliance CE-overensstemmelse