Få mere at vide
Asecos™ Luftrenser PURIFIAIR.620
Artikelnummer. 17232534 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Produkttype:
Luftrenser
Udskiftningsfilter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype
17232534 Luftrenser
17222534 Udskiftningsfilter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17232534 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 39327
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9429.00 DKK
    8015.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 1413.76 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Luftrenser PURIFIAIR.620 reducerer indendørs virale belastninger og niveauer af forurening med et multi-komponent filtersystem.
  • Asecos PURIFIAIR.620 kan betydeligt reducere viral belastning og forurening i indendørs områder
    • Fjerner skimmelsporer, pollen og allergener
    • Eliminerer bakterier og bakterier og neutraliserer dem
    • Filtrerer løbende fine støvpartikler
    • Fjerner ubehagelige lugte og skadelige gasser fra indendørs atmosfære
    • Indbygget PM1.0-sensor og farvedisplay giver brugerne mulighed for hurtigt at identificere og aflæse den indendørs atmosfæres partikelkoncentration i fire niveauer fra grøn (lav) til rød (høj) koncentration
    • Indbygget kombination af forfiltre, et E12 EPA-filter og H14 HEPA-filter i overensstemmelse med EN 1822 har en virkningsgrad på op til 99,995% og holder samtidig partikler ude fra 0,1 til 0,3μ m i størrelse
    • H14 HEPA-filtre bruges i områder, hvor beskyttelse mod infektion spiller en nøglerolle
    • Det mobile design gør, at renseren kan bruges fleksibelt i forskellige områder
  • 1 enhed håndterer en volumenstrøm på 160 bis til 620 m³ /h (5 driftstrin) og er velegnet til ca. 100 m³ rumvolumen (svarende til et overfladeareal på 40 m² og en rumhøjde på 2,5 m)
    • Et større antal enheder bør bruges i større rum
    • Frisk luft skal tilføres rummene via naturlig eller teknisk ventilation
    • Luftrensere bør ikke betragtes som en erstatning for en friskluftforsyning
    • Effektive resultater kun over tid, hvis filteret udskiftes regelmæssigt i henhold til det elektroniske display
    • Store filterenheder sikrer en lang levetid
    • Lavt energibehov resulterer i lave forbrugsomkostninger
Tekniske data
Effektivitet 0.99995
Filtertype Forfilter, kold katalysefilter, aktivt kulfilter, højtydende partikelfilter
Luftstrømshastighed 620 m 3 /h i fuldlastdrift
Vægt (metrisk) 14 Kg
Højde (metrisk) 669 mm
Mængde 1
Dybde (metrisk) 400 mm
Bredde (metrisk) 400 mm
Produkttype Luftrenser
Spænding 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz
Certificeringer/compliance CE-overensstemmelse