Få mere at vide
Asecos™ Luftrenser PURIFIAIR.488
Artikelnummer. 17210197 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Produkttype:
Luftrenser
Udskiftningsfilter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype
17210197 Udskiftningsfilter
17200197 Luftrenser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17210197 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 39323
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1543.50 DKK
    1309.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 233.67 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Luftrenser PURIFIAIR.488 reducerer indendørs forureningsniveauer med et multi-komponent filtersystem.
  • Asecos PURIFIAIR.488 kan bruges til at reducere forureningsniveauer i indendørs atmosfærer
    • Fjerner skimmelsporer, pollen og allergener
    • Eliminerer bakterier og bakterier og neutraliserer dem
    • Filtrerer løbende fine støvpartikler
    • Fjerner ubehagelige lugte og skadelige gasser fra indendørs atmosfære
    • Indbygget PM2.5-sensor og farvedisplay giver brugerne mulighed for hurtigt at identificere og nemt aflæse partikelkoncentrationen i den indendørs atmosfære i fire niveauer fra grøn (lav) til rød (høj)
  • 1 enhed håndterer en volumenstrøm på op til 488 m 3 /h og er designet til ca. 80 m 3 rumvolumen (svarende til et overfladeareal på 32 m 2 ; ved en rumhøjde på 2,5 m)
    • Et større antal enheder bør bruges i større rum
    • Frisk luft skal tilføres rummene via naturlig eller teknisk ventilation
    • Luftrensere bør ikke betragtes som en erstatning for en friskluftforsyning
    • Effektive resultater kun over tid, hvis filteret udskiftes regelmæssigt i henhold til det elektroniske display
    • Store filterenheder sikrer en lang levetid
    • Lavt energibehov resulterer i lave forbrugsomkostninger
    • Integreret befugtning for et sundt og behageligt indeklima
Tekniske data
Filtertype Forfilter, kold katalysefilter, aktivt kulfilter, højtydende partikelfilter
Til brug med (udstyr) AIRPURIFIAIR.488
Vægt (metrisk) 1.519 Kg
Højde (metrisk) 83 mm
Dybde (metrisk) 559 mm
Bredde (metrisk) 426 mm
Produkttype Udskiftningsfilter