Få mere at vide
Asecos™ Luftrenser PURIFIAIR.488
Artikelnummer. 17200197 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Produkttype:
Luftrenser
Artikelnummer. Produkttype
17200197 Luftrenser
1 options
Artikelnummer. 17200197 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 39311
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Luftrenser PURIFIAIR.488 reducerer indendørs forureningsniveauer med et multi-komponent filtersystem.
  • Asecos PURIFIAIR.488 kan bruges til at reducere forureningsniveauer i indendørs atmosfærer
    • Fjerner skimmelsporer, pollen og allergener
    • Eliminerer bakterier og neutraliserer dem
    • Filtrerer løbende fine støvpartikler fra
    • Fjerner ubehagelige lugte og skadelige gasser fra indendørs atmosfærer
    • Indbygget PM2.5-sensor og farvedisplay gør det muligt for brugere hurtigt at identificere og nemt aflæse partikelkoncentrationen i indendørsatmosfæren i fire niveauer fra grøn (lav) til rød (høj)
  • 1 enhed håndterer en volumenstrøm på op til 488 m3/t og er designet til ca. 80 m3 rumvolumen (svarende til et overfladeareal på 32 m2; i en rumhøjde på 2,5 m)
    • Et større antal enheder bør bruges i større rum
    • Frisk luft skal tilføres rummene via naturlig eller teknisk ventilation
    • Luftrensere bør ikke betragtes som en erstatning for en friskluftforsyning
    • Effektive resultater over tid kun hvis filteret udskiftes regelmæssigt ifølge den elektroniske skærm
    • Store filterenheder sikrer en lang levetid
    • Lave energibehov resulterer i lave forbrugsomkostninger
    • Integreret fugtning for et sundt og behageligt indendørs klima
Tekniske data
Filtertype Forfilter, koldkatalysefilter, aktivt kulfilter, højtydende partikelfilter
Luftstrømshastighed 488 3/t
Vægt (metrisk) 11.3 Kg
Højde (metrisk) 669 mm
Dybde (metrisk) 400 mm
Bredde (metrisk) 400 mm
Produkttype Luftrenser
Spænding 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz
Certificeringer/compliance CE-konformitet