Få mere at vide
Ismatec™ Luftdrevet dobbeltmembran PVDF pumpe, Santoprene
Flowhastighed:
21 gal./min. max.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Luftdrevet motor eliminerer gnistdannelsesproblemer i forbindelse med elektriske pumper.
- Boltet pumpedesign giver nem adgang til pumpehovedet for vedligeholdelse og bevarer tætningen efter gentagen service.
- Ikke-metalliske pumper er ideel til meget ætsende væsker intermitterende/on-demand, bærbare lavslibende væsker og suspenderede faste stoffer.
- Håndterer sikkert slibende væsker og slam— ideel til højviskositet og forskydningsfølsomme materialer.
- Indkapslet lyddæmper giver fremragende lyddæmpning.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Luftdrevet, dobbeltmembran |
| Flowhastighed | 21 gal./min. max. |
| Maksimalt tryk | 100 psi |
| Materiale | Diafragma: Santoprene PTFE |
| Temperatur (metrisk) Maks | 98 °C |
| Temperatur (metrisk) Min. | -12 °C |
| Samlet længde (metrisk) | 30 cm |
| Samlet bredde (metrisk) | 17.94 cm |
| Samlet højde (metrisk) | 33.89 cm |