Få mere at vide
Cole-Parmer™ Luftdrevet dobbeltmembran PP-pumpe
Artikelnummer. 15223295 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Samlet længde (metrisk):
17,78 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Samlet længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15223295 17,78 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 15223295 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 7400070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4955.00 DKK
    4234.30 DKK / Pakke med 1
    Spare 720.70 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 17-02-2027
Håndterer sikkert slibende væsker og slam— ideel til højviskositet og forskydningsfølsomme materialer
  • Luftdrevet motor eliminerer gnistdannelsesproblemer i forbindelse med elektriske pumper
  • Boltet pumpedesign giver nem adgang til pumpehovedet for vedligeholdelse og bevarer tætningen efter gentagen service
  • Ikke-metalliske pumper er ideel til meget ætsende væsker intermitterende/efter behov, bærbare lavslibende væsker og suspenderede faste stoffer
  • Indkapslet lyddæmper giver fremragende lyddæmpning
  • Disse pumper kan flytte væsker med høj viskositet såsom maling, slam og spildevand. Strømningshastigheden og trykket afhænger dog af applikationen.
Tekniske data
Flowhastighed 15,1 l/min.
Samlet højde (metrisk) 19.84 cm
Samlet længde (metrisk) 17,78 cm
Applikationer Luftdrevet dobbeltmembran PP-pumpe, Santopren; 4 GPM
Temperatur (metrisk) Maks 66 °C
Samlet bredde (metrisk) 13.97 cm
Materiale polypropylen, Santoprene
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.