Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Hostess™ 32 Toiletpapir Bulk Pakke
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8007262
Emballagemængde:
32 pakker x 250 ark
32 pakker x 500 ark
Pakningsstørrelse:
32 ruller
Pakke med 32
Artikelnummer. 12648865
Brand: Kimberly-Clark Professional™ 8036
Forener kvalitet med funktionalitet og økonomi. Hostess™ 32 Toilet Tissue Bulk Pack er bløde, stærke og absorberende med et foldet design for at forhindre rivning og reducere spild.
  • 2 lags ark
  • 100 % genbrugt foldet toiletpapir
  • Forener kvalitet med funktionalitet og økonomi
  • Fuldt biologisk nedbrydeligt, hvilket reducerer risikoen for blokerede toiletter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Toiletvæv
Længde (engelsk) 7,3''
Længde (metrisk) 18.6 cm
Bredde (engelsk) 4,3''
Bredde (metrisk) 11 cm
Materiale Genbrugt silkepapir
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 18,6 x 11 cm (7,3 x 4,3 tommer)
Til brug med (applikation) Højt trafikerede toiletter
Emballagemængde 32 pakker x 500 ark
Ply 2-ply