Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Hostess™ 32 Toiletpapir Bulk Pakke
Emballagemængde:
32 pakker x 250 ark
32 pakker x 500 ark
Pakningsstørrelse:
32 ruller
Pakke med 32
Beskrivelse
- 2 lags ark
- 100 % genbrugt foldet toiletpapir
- Forener kvalitet med funktionalitet og økonomi
- Fuldt biologisk nedbrydeligt, hvilket reducerer risikoen for blokerede toiletter
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Toiletvæv |
| Længde (engelsk) | 7,3'' |
| Længde (metrisk) | 18.6 cm |
| Bredde (engelsk) | 4,3'' |
| Bredde (metrisk) | 11 cm |
| Materiale | Syntetisk fiber |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B) | 18,6 x 11 cm (7,3 x 4,3 tommer) |
| Til brug med (applikation) | Højt trafikerede toiletter |
| Emballagemængde | 32 pakker x 250 ark |
| Vis mere |