Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Rhapsodie Fragrance Aircare Refill
Artikelnummer. 12641366 Shop alle Kimberly-Clark Professional produkter
Skift visning
Duft:
Citrusfrugter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Duft Pakningsstørrelse
12641366 Citrusfrugter Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 12641366 Leverandør Kimberly-Clark Professional™ Leverandørnr. 6136
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Eliminate unwanted smells and odors. Kimberly-Clark Professional™ RHAPSODIE Fragrance Aircare Refills are enriched with smooth, citrus notes promoting a pleasant washroom environment.
  • Supplied in packs of 6 x 310mL cassettes
  • Smooth, citrus notes
  • Contoured/rounded design prevents dust from being trapped in crevices
  • Compatible with the discontinued RIPPLE™ or AQUA™ Aircare Dispensers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Duft Citrusfrugter
Udseende Clear
Format Refill
Til brug med (applikation) Aqua Aircare Dispenser
Mængde 6/Pk.
Volumen (metrisk) 310 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • RHAPSODIE Fragrance Refill
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol