Beskrivelse
- Fleksibel indretning til at rumme forskellige toiletter
- Frisk citrusduft for et rent indtryk
Tilgængelige dufte:
- Citrus
- Variationspakke, inklusive citrus, frugt og blomster
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Luftfrisker-påfyldning |
| Farvekodet | Nej |
| Form | Spray |
| Duft | Varietépakke |
| Farve | Klar |
| Emballage | Metal Can |
| Mængde | 12/Pk. |
| Volumen (metrisk) | 75 mL |
| Alternativt varenummer | 7322540233568 |