Description
- Fleksibel indretning til at rumme forskellige toiletter
- Frisk citrusduft for et rent indtryk
Tilgængelige dufte:
- Citrus
- Variationspakke, inklusive citrus, frugt og blomster
Specifications
Specifications
| Produkttype | Luftfrisker-påfyldning |
| Farvekodet | Nej |
| Form | Spray |
| Duft | Citrus |
| Farve | Klar |
| Emballage | Metal Can |
| Mængde | 12/Pk. |
| Volumen (metrisk) | 75 mL |
| Alternativt varenummer | 7322540030082 |
Safety and Handling
Product Identifier
- Tork Citrus Air Freshener Spray / Tork Aérosol désodorisant Citron
- Fare
- Brandfarlige og ikke-brandfarlige aerosoler Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H222-Yderst brandfarlig aerosol.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P211-Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
- P251-Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P410+P412-Beskyttes mod sollys Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F.