Få mere at vide
Draeger™ Luftstrømsrørsæt
Artikelnummer. 10747674
Skift visning
Til brug med (applikation):
VVS- og mineindustrien
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
10747674 VVS- og mineindustrien Hver
1 options
Artikelnummer. 10747674 Leverandør Draeger™ Leverandørnr. CH00216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00 DKK
    1242.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 67.40 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Til brug i HVAC og mineindustrien.
  • Reagens inde i røgrøret producerer synlig aerosolfane, når den er i kontakt med atmosfærisk luftfugtighed
  • Squeeze pære skubber luft gennem røret for at drive røgen ind i den omgivende luft
Tekniske data
Type Luftstrømsrørsæt
Til brug med (applikation) VVS- og mineindustrien
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Air current tubes; Strömungsprüfröhrchen
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
  • P402-Opbevares et tørt sted.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P420-Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i till korrekt bortskaffelse og genbrug
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid >95%