Få mere at vide
Aalborg™ Air Direct Glass Flow Tube 150mm Reference Scale
Artikelnummer. p-8490007
Luftstrømshastighed:
374 ml/min.
Artikelnummer. 11788258
Brand: Aalborg™ FT11202SAVA
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Aalborg™ Air Direct Glass Flow Tube Reference Scale resulterer i overlegne ml- og L-aflæsninger ved at give en skala over målinger i en række volumener.
  • Direkte læserør er ligetil.
  • Måleskalaen på hvert af disse rør aflæser det faktiske flow ved standardforhold i et udvalg af engelske eller metriske enheder.
  • Opnåelse af faktiske strømningshastigheder med disse rør kræver brug af en referenceskalaflowkorrelationstabel.
  • Referenceskalarør er nyttige ved måling af strømningshastigheder for andre gasser end luft og/eller til ikke-standardmæssige forhold.
Tekniske data
Type Air Direct Flow Tube
Til brug med (applikation) Til forskellige væsker, gasser eller væsker, takket være korrelationstabellerne
Bredde (metrisk) 150 mm
Luftstrømshastighed 374 ml/min.