Få mere at vide
Aalborg™ Luft direkte glasstrømsrør 150 mm referenceskala
Artikelnummer. 11788258
Skift visning
Luftstrømshastighed:
374 ml/min.
Artikelnummer. Luftstrømshastighed
11788258 374 ml/min.
1 options
Artikelnummer. 11788258 Leverandør Aalborg™ Leverandørnr. FT11202SAVA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    891.45 DKK
    541.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 349.72 DKK
    39% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Aalborg™ Air Direct Glass Flow Tube Reference Scale resulterer i overlegne ml- og L-aflæsninger ved at give en skala over målinger i en række volumener.
  • Direkte læserør er ligetil.
  • Måleskalaen på hvert af disse rør aflæser det faktiske flow ved standardforhold i et udvalg af engelske eller metriske enheder.
  • Opnåelse af faktiske strømningshastigheder med disse rør kræver brug af en referenceskalaflowkorrelationstabel.
  • Referenceskalarør er nyttige ved måling af strømningshastigheder for andre gasser end luft og/eller til ikke-standardmæssige forhold.
Tekniske data
Type Air Direct Flow Tube
Til brug med (applikation) Til forskellige væsker, gasser eller væsker, takket være korrelationstabellerne
Bredde (metrisk) 150 mm
Luftstrømshastighed 374 ml/min.