Få mere at vide
Aalborg™ Air Direct Glas Flow Tube 65 mm referenceskala
Artikelnummer. p-8008809
Luftstrømshastighed:
100 ml/min.
75 ml/min.
Artikelnummer. 11872430
Brand: Aalborg™ FT36502GLVA
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Aalborg™ Air Direct Glass Flow Tube Reference Scale resulterer i overlegne ml- og L-aflæsninger ved at give en skala over målinger i en række volumener.
  • Direkte læserør er ligetil.
  • Måleskalaen på hvert af disse rør aflæser det faktiske flow ved standardforhold i et udvalg af engelske eller metriske enheder.
  • Opnåelse af faktiske strømningshastigheder med disse rør kræver brug af en referenceskalaflowkorrelationstabel.
  • Referenceskalarør er nyttige ved måling af strømningshastigheder for andre gasser end luft og/eller til ikke-standardmæssige forhold.
Tekniske data
Type Air Direct Flow Tube
Bredde (metrisk) 65 mm
Luftstrømshastighed 100 ml/min.