Få mere at vide
Aalborg™ Air Direct Glas Flow Tube 65 mm referenceskala
Artikelnummer. 11872430
Skift visning
Luftstrømshastighed:
100 ml/min.
75 ml/min.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Luftstrømshastighed
11872430 100 ml/min.
11842430 75 ml/min.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11872430 Leverandør Aalborg™ Leverandørnr. FT36502GLVA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.30 DKK
    336.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 215.55 DKK
    39% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Aalborg™ Air Direct Glass Flow Tube Reference Scale resulterer i overlegne ml- og L-aflæsninger ved at give en skala over målinger i en række volumener.
  • Direkte læserør er ligetil.
  • Måleskalaen på hvert af disse rør aflæser det faktiske flow ved standardforhold i et udvalg af engelske eller metriske enheder.
  • Opnåelse af faktiske strømningshastigheder med disse rør kræver brug af en referenceskalaflowkorrelationstabel.
  • Referenceskalarør er nyttige ved måling af strømningshastigheder for andre gasser end luft og/eller til ikke-standardmæssige forhold.
Tekniske data
Type Air Direct Flow Tube
Bredde (metrisk) 65 mm
Luftstrømshastighed 100 ml/min.