Få mere at vide
Aalborg™ Air Direct Glas Flow Tube 65 mm referenceskala
Luftstrømshastighed:
100 ml/min.
75 ml/min.
Beskrivelse
- Direkte læserør er ligetil.
- Måleskalaen på hvert af disse rør aflæser det faktiske flow ved standardforhold i et udvalg af engelske eller metriske enheder.
- Opnåelse af faktiske strømningshastigheder med disse rør kræver brug af en referenceskalaflowkorrelationstabel.
- Referenceskalarør er nyttige ved måling af strømningshastigheder for andre gasser end luft og/eller til ikke-standardmæssige forhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Air Direct Flow Tube |
| Bredde (metrisk) | 65 mm |
| Luftstrømshastighed | 75 ml/min. |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido