Få mere at vide
Abeba™ Air-Cushion Sole 2600 Sko
Beskrivelse
- CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
- Kornet læder
- Hvid
- Skridsikre PU-ydersål
- Udskiftelig indersål (artikel nr. 3551)
- Desinficeret behandlet
- Antistatisk
- Foring mikrofiber, åndedrætsabsorberende
- Vristområde med snøring
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA |
| Farve | Hvid |
| Liner materiale | Mikrofiber |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 35 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Sål materiale | Polyurethan |
| Stil | 2600 |