Få mere at vide
Abeba™ Air-Cushion Sole 2370 Sko
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Beskrivelse
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
- Mikrofiber
- Hvid
- Skridsikre PU-ydersål
- Integreret fodseng
- Desinficeret behandlet
- Antistatisk
- Vristområde med elastik
- Dekontaminerbar
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Mikrofiber |
| Størrelse | 40 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Sål materiale | Polyurethan |
| Stil | 2370 |