Få mere at vide
Abeba™ Air-Cushion Sole 2370 Sko
Artikelnummer. 15658127
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Artikelnummer. 15658127
Brand: Abeba™ 2370/39
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Antistatisk med luftpude PU-sål og høj skridsikkerhed. Sanitized™ behandlet.
  • CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
  • Mikrofiber
  • Hvid
  • Skridsikre PU-ydersål
  • Integreret fodseng
  • Desinficeret behandlet
  • Antistatisk
  • Vristområde med elastik
  • Dekontaminerbar
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
Farve Hvid
Materiale Mikrofiber
Størrelse 39
Sål funktioner Skridsikker
Sål materiale Polyurethan
Stil 2370