Få mere at vide
Abeba™ Air-Cushion 32300 sko
Artikelnummer. 15659637
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Artikelnummer. 15659637
Brand: Abeba™ 32300/35
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Luftpude PU-sål med høj skridsikkerhed. Sanitized™ behandlet.
  • CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
  • Glat læder, perforeret
  • Hvid
  • Skridsikre PU-ydersål
  • Udskiftelig indersål (artikel nr. 3551)
  • Desinficeret behandlet
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Foring mikrofiber, åndedrætsabsorberende
  • Vristområde med elastik
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
Farve Hvid
Liner materiale Mikrofiber
Materiale Læder
Størrelse 35
Sål funktioner Skridsikker
Sål materiale Polyurethan
Stil 32300