Få mere at vide
Jenway™ Luftkompressor 535 001
Artikelnummer. 11405069
Skift visning
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
11405069 230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 11405069 Leverandør Jenway™ Leverandørnr. 1265598
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7850.00 DKK
    5914.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 1935.86 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Egnet luftkompressor til at køre en Jenway™ flamme fotometer. Jenway™ Air Compressor 535 001 er et af flere tilbehør og forbrugsstoffer, der er nødvendige for at fuldføre en Jenway™ flamme fotometer samling.
  • Til brug med Jenway™ Flamme fotometer.
  • 220V/50Hz.
Tekniske data
Spænding 230 V
Frekvens 50Hz
Type Luftkompressor