Få mere at vide
Cole-Parmer™ Air Cadet Vakuum/trykpumpe, membran, enkelt hoved
Shop alle Cole-Parmer produkter
Flowhastighed:
13 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ingen vedligeholdelse —nødvendig motorer er børsteløse med forseglede kuglelejer
- Bekymringsfri pumpning med reduceret stress, slid og varmeopbygning
- Fri luftkapacitet - 0,5 cfm
- Strøm - 230 VAC
- Enkelthovede vakuumpumper er økonomisk prissat og kan håndtere mange hårde vakuum-/trykapplikationer.
- Pumper har et helt plastik, indviklet membrandesign konstrueret med en Noryl™ pumpehoved, FKM membran, PTFE ventiler og polyethylen (PE) adaptere.
- BEMÆRK: Brug ikke metalfittings til nogen af disse pumper.
- Bemærk venligst: Med virkning fra april 2023 Air Cadet Vakuum/trykpumpe er nu blevet omdøbt Cole-Parmer under modelnummer VP-200.
- Alle de samme fantastiske funktioner og specifikationer, bare med et nyt og forbedret udseende.
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 677,3 mbar |
| Hestekræfter | 1/45 HP |
| Motortype | TEFC |
| Forsendelsesvægt (engelsk) | 6 lb. |
| Forsendelsesvægt (metrisk) | 2.7 kg |
| Strømstyrke | 0,8 A |
| Inkluderer | Gevindtape lavet af PTFE-harpiks, to polyethylen 3/8 tommer. NPT(M) x 3/8 in. Slangestangadaptere, 6 fod. (1,8 m) Tre-leder ledning og stik, strømafbryder inkluderet på pumpemotoren |
| Certificeringer/compliance | CE, UL, ISO 9001:2008 |
| Elektriske krav | 230 VAC 50 Hz 0,8 A 1/45 HP |
| Dimensioner (L x B x H) | 203.2 x 101.6 x 139.7 mm |
| Vis mere |