Få mere at vide
Cole-Parmer™ Luft Admiral™ Vakuum pumpe
Shop alle Cole-Parmer produkter
Strømstyrke:
1,5 A
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Økonomisk Air Admiral-pumpe fungerer som tryk- eller vakuumkilde med et fremragende forhold mellem pris og ydeevne.
- Lavfriktionsstempel kører køligt og støjsvagt for en lang levetid med en ensartet ydeevne.
- Denne bærbare vakuumpumpe er designet til alsidighed med et robust, let plastikhus og integreret bærehåndtag.
- En langtidsholdbar motor leverer ydeevnekarakteristika, der er velegnede til en lang række applikationer.
- Pumpen har et praktisk ledningsopbevaringsrum i bunden.
- Bemærk: Pump ikke væsker eller nedsænk ikke pumpen.
- Undgå organiske, basiske og sure dampe.
- Inkluderer seks fods ledning med europæisk stik.
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 219 mmHg |
| Hestekræfter | 1/4 hp |
| Motortype | Enkelt stang |
| Strømstyrke | 1,5 A |
| Oversigt | Portstørrelse: 3/8 tommer. Slange modhage |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Temperatur (engelsk) Max. | 104 °F |
| Temperatur (metrisk) Maks | 40 °C |
| Samlet højde (metrisk) | 254 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 210.8 mm |