Få mere at vide
Tocris Bioscience™ AICAR
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18075772
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18075772 50 mg
1 options
Artikelnummer. 18075772 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2840/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.00 DKK
    1468.95 DKK / 50mg
    Spare 86.05 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
AMPK activator
Cell-permeable, allosteric activator of AMP-activated protein kinase (AMPK). Augments proliferation, differentiation and mineralization of osteoblastic MC3T3-EI cells and attenuates psychosine-induced expression of proinflammatory cytokines and iNOS in astrocytes. Promotes osteogenic differentiation of hAMSCs and BM-MSCs in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AICAR
CAS 2627-69-2
Mængde 50 mg
Molekylær formel C9H14N4O5
Formel vægt 258.23
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 258.23