Få mere at vide
STEMCELL Technologies AICAR
Artikelnummer. 17130112
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17130112 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17130112 Leverandør STEMCELL Technologies Leverandørnr. 72704
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
AMPK activator
  • AICAR is an adenosine analog that selectively activates AMP-activated protein kinase (AMPK)
  • AMPK regulates lipid and glucose metabolism to maintain cellular energy homeostasis (Hardie and Carling)
Tekniske data
CAS 2627-69-2
Synonym AICA Riboside; Acadesine; NSC 105823
Mængde 50 mg
Molekylær formel C9H14N4O5
Renhed ≥98%