Få mere at vide
Thermo Scientific™ AH-650 Svingende skovlrotor til WX+ Ultraspeed Centrifuger
Artikelnummer. 12151690 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
6 x 5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
12151690 6 x 5 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12151690 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 54294
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204605.00 DKK
    196223.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 8381.74 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-04-2027
Bearbejd prøver effektivt med Thermo Scientific™ AH-650 6 x 5mL Svingende skovlrotor.
Specifikationer
  • Svingende skovl aluminiumsrotor
  • Kapacitet: 6x 5 ml (0,03 l)
  • Maks. hastighed/RCF: 50.000 rpm/296.005 xg
  • K-faktor: 53
  • Vinkel: 90°
Bestillingsoplysninger:
Bestil ultracrimp/clearcrimp-tætningsværktøj (03920), udskiftning af crimpmåler (03919), ultracrimp-propper og -hætter (03044), værktøj til fjernelse af rør (12826), ultracrimp-rørstativ (03730) separat. Kontakt din salgsrepræsentant for information
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultra Series Gulv Model Centrifuge
Anbefalet til:
Rate zoneisolering af proteiner og RNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt AH-650 Svingende skovlrotor
Materiale Aluminium
Type Svingende spandrotor
Volumen 6 x 5 ml
Maks. RCF 296,005 x g
Maks. Hastighed 50,000 rpm
Radius (metrisk) 106 mm
Radius (metrisk) Min. 62.8 mm
K faktor 53
Maks. Rørlængde 51 mm
Maks. Rør diameter 13 mm
Nettovægt 6.6 lb. (3 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger
Vinkel 90°
Gns. RCF 235,687 x g
Min. RCF 175,369 x g