Få mere at vide
Thermo Scientific™ AH-629 (36mL) Svingende skovlrotor
Artikelnummer. 12131690 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
6 x 36 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
12131690 6 x 36 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12131690 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 54284
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211600.00 DKK
    202938.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 8661.87 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Let partikelisolering af store volumener ved hjælp af Thermo Scientific™ AH-629 6 x 36mL svingende skovlrotor.
Let partikelisolering af store volumener ved hjælp af Thermo Scientific™ AH-629 6 x 36mL Svingende skovlrotor.
Specifikationer:
  • Svingende skovl i aluminium fremstillet rotor
  • Maksimal kapacitet: 6x 36 ml (0,21 l)
  • Maks. hastighed/RCF: 29.000 rpm/151.243 xg
  • K-faktor: 242
  • Vinkel: 90°
Bestillingsoplysninger:
Bestil 17 mL spande (seks) (52030), ultracrimp/clearcrimp forseglingsværktøj (03920), udskiftning af crimpmåler (03919), ekstra propper og hætter (03047), værktøj til fjernelse af rør (12826), rørstativer (to) (03539) separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultra Series Gulv Model Centrifuge
Anbefalet til:
Storvolumen virale og subcellulære partikelisoleringer, RNA-pelletering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt AH-629 (36mL) Svingende skovlrotor
Materiale Aluminium
Type Svingende spandrotor
Volumen 6 x 36 ml
Maks. RCF 151,243 x g
Maks. Hastighed 29,000 rpm
Radius (metrisk) 161 mm
Radius (metrisk) Min. 72.1 mm
K faktor 242
Maks. Rørlængde 89 mm
Maks. Rør diameter 25 mm
Nettovægt 14.1 lb. (6.4 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger
Vinkel 90°
Gns. RCF 109,487 x g
Min. RCF 67,731 x g