Få mere at vide
Thermo Scientific™ AH-629 17 mL svingende skovlrotor til WX+ Ultraspeed centrifuger
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Bearbejd prøver ved 29.000 rpm med Thermo Scientific™ AH-629 6 x 17mL Svingende skovlrotor.
- Maksimal kapacitet: 6x 17 ml (0,1 l)
- Maks. hastighed/RCF: 29.000 rpm/155.846 xg
Bestillingsoplysninger:
Bestil 36 mL spande (6) (52035), ultracrimp/clearcrimp forseglingsværktøj (03920), udskiftning af crimpmåler (03919), ekstra propper og hætter (03046), værktøj til fjernelse af rør (12826), rørstativer (2) (03327) separat.
Inkluderer:
Rotorstativ, vakuumfedt, smøremiddel, 17mL spande (6), ekstra overhastighedsmærkat (29.000 rpm), skovl O-ring (6), spandstativ, ultracentrifugerotor logbog, instruktionsmanual
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultra Series Gulv Model Centrifuge
Anbefalet til:
Rate zoneisolering af vira og subcellulære partikler
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | AH-629 aluminiumsrotor med svingende skovl (6 x 17 ml) |
| Materiale | Aluminium |
| Type | Svingende spandrotor |
| Volumen | 6 x 17 ml |
| Maks. RCF | 155,846 x g |
| Maks. Hastighed | 29,000 rpm |
| Radius (metrisk) | 165.9 mm |
| Radius (metrisk) Min. | 64.5 mm |
| K faktor | 284 |
| Maks. Rørlængde | 102 mm |
| Vis mere |