missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Agroclavine, TRC

Artikelnummer. 30134572
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30134572 10 mg -
30135307 25 mg -
17990535 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134572 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA43004010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 548-42-5
Molekylær formel C16 H18 N2
Molekylvægt (g/mol) 238.33
Synonym Ergoline, 8,9-didehydro-6,8-dimethyl-, Agroclavine (6CI), 8,9-Didehydro-6,8-dimethylergoline, Indolo[4,3-fg]quinoline, ergoline deriv., (-)-Agroclavine, Agroclavin, NSC 93132
IUPAC navn (6aR,10aR)-7,9-dimethyl-6,6a,8,10a-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline
SMIL CN1CC(=C[C@H]2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Agroclavine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H18N2/c1-10-6-13-12-4-3-5-14-16(12)11(8-17-14)7-15(13)18(2)9-10/h3-6,8,13,15,17H,7,9H2,1-2H3/t13-,15-/m1/s1
Formel vægt 238.147
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.