Få mere at vide
Agroclavine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Agroclavine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2/c1-10-6-13-12-4-3-5-14-16(12)11(8-17-14)7-15(13)18(2)9-10/h3-6,8,13,15,17H,7,9H2,1-2H3/t13-,15-/m1/s1 |
| Formel vægt | 238.147 |
| Procent renhed | >95% |