missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
AGPS Polyclonal antibody specifically detects AGPS in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | AGPS |
| Applikationer | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | Janelia Fluor 549 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | ADAP-S, ADAS, ADHAPSAlkylglycerone-phosphate synthase, ADPS, Aging-associated gene 5 protein, aging-associated protein 5, ALDHPSY, Alkyl-DHAP synthase, alkyldihydroxyacetonephosphate synthase, peroxisomal, alkylglycerone phosphate synthase, DKFZp762O2215, EC 2.5.1.26, FLJ99755 |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 379-658 of human AGPS (NP_003650.1).,, Sequence:, IKIRPVPEYQKYGSVAFPNFEQGVACLREIAKQRCAPASIRLMDNKQFQFGHALKPQVSSIFTSFLDGLKKFYITKFKGFDPNQLSVATLLFEGDREKVLQHEKQVYDIAAKFGGLAAGEDNGQRGYLLTYVIAYIRDLALEYYVLGESFETSAPWDRVVDLCRNVKERITRECKEKGVQFAPFSTCRVTQTYDAGACIYFYFAFNYRGISDPLTVFEQTEAAAREEILANGGSLSHHHGVGKLRKQWLKESISDVGFGMLKSVKEYVDPNNIFGNRNLL |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?