Få mere at vide
Applied Biosystems™ AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-reagenser med manual
Artikelnummer. 30057797 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
1000 reaktioner
500 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner
30057797 100 reaktioner
30057764 500 reaktioner
30057784 1000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30057797 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. AM1005M
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-reagenser er designet til følsom, robust amplifikation af RNA-mål ved hjælp af et hurtigt enkeltrør TaqMan™ real-time revers transcription PCR (RT-PCR) strategi.
  • Anbefales til RNA-patogen-amplifikation
  • Konsekvent amplifikation af RNA-mål med høj specificitet og sensitivitet
  • Optimeret til at arbejde med dine målspecifikke primere og prober
  • Indeholder ROX for kvantitativ fluorescerende signal normalisering
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-reagenser er konfigureret til hurtig og enkel reaktionsopsætning. Reaktionerne er samlet i et enkelt rør, hvilket minimerer prøvehåndteringsfejl og fremskynder opsætningstiden. Når de er samlet, er resultaterne tilgængelige om cirka en time. 25X RT-PCR Enzyme Mix inkluderet i sættet indeholder meget effektiv ArrayScript™ Bagside Transcriptase , en mutant MMLV RT, der producerer høje cDNA-udbytter, og AmpliTaq Gold™ polymerase, den foretrukne hot-start DNA-polymerase til specifik målamplifikation. 2X RT-PCR-bufferen er blevet optimeret til effektiv, robust revers transkription, og PCR inkluderer det passive referencefarvestof, ROX™ Farvestof, til kvantitativ fluorescerende signalnormalisering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 25X
Indhold og opbevaring Tilstrækkeligt til 100 reaktioner af 25μ L, indeholder:
•1375μ L 2 x RT-PCR-buffer
• 110μ L 25 x RT-PCR enzymblanding
• 1,75 ml nukleasefrit vand.
Oversigt Virker på alle AB platforme, men er optimeret til 7500.
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode 1-Step RT-PCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7500 system
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje AgPath-ID , Ambion
Produkttype One-Step RT-PCR-reagens
Mængde 100 reaktioner
Omvendt transkriptase ArrayScript™
Tilstrækkelig til 100 reaktioner
Til brug med (applikation) Detektion af patogener, Virusdetektion
Troskab (vs. Taq) 25 X
Antal reaktioner 100 reaktioner
Volumen 1375μ L