Få mere at vide
Applied Biosystems™ AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-reagenser med manual
Artikelnummer. 30057784 Shop alle Applied Biosystems produkter
Antal reaktioner:
100 reaktioner
1000 reaktioner
500 reaktioner
Artikelnummer. 30057784
Brand: Applied Biosystems™ 4387391M
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-reagenser er designet til følsom, robust amplifikation af RNA-mål ved hjælp af et hurtigt enkeltrør TaqMan™ real-time revers transcription PCR (RT-PCR) strategi.
  • Anbefales til RNA-patogen-amplifikation
  • Konsekvent amplifikation af RNA-mål med høj specificitet og sensitivitet
  • Optimeret til at arbejde med dine målspecifikke primere og prober
  • Indeholder ROX for kvantitativ fluorescerende signal normalisering
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-reagenser er konfigureret til hurtig og enkel reaktionsopsætning. Reaktionerne er samlet i et enkelt rør, hvilket minimerer prøvehåndteringsfejl og fremskynder opsætningstiden. Når de er samlet, er resultaterne tilgængelige om cirka en time. 25X RT-PCR Enzyme Mix inkluderet i sættet indeholder meget effektiv ArrayScript™ Bagside Transcriptase , en mutant MMLV RT, der producerer høje cDNA-udbytter, og AmpliTaq Gold™ polymerase, den foretrukne hot-start DNA-polymerase til specifik målamplifikation. 2X RT-PCR-bufferen er blevet optimeret til effektiv, robust revers transkription, og PCR inkluderer det passive referencefarvestof, ROX™ Farvestof, til kvantitativ fluorescerende signalnormalisering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 25X
Indhold og opbevaring Tilstrækkeligt til 1000 reaktioner af 25μ L, indeholder:
•14 mL 2 x RT-PCR-buffer
• 1100μ L 25 x RT-PCR enzymblanding
• 25 ml nukleasefrit vand.
Oversigt Virker på alle AB platforme, men er optimeret til 7500.
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode 1-Step RT-PCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7500 system
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje AgPath-ID , Ambion
Produkttype One-Step RT-PCR-reagens
Mængde 1.000 reaktioner
Omvendt transkriptase ArrayScript™
Tilstrækkelig til 1000 reaktioner
Troskab (vs. Taq) 25 X
Antal reaktioner 1000 reaktioner
Volumen 14 mL