Få mere at vide
Applied Biosystems™ AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-reagenser med manual
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
- Anbefales til RNA-patogen-amplifikation
- Konsekvent amplifikation af RNA-mål med høj specificitet og sensitivitet
- Optimeret til at arbejde med dine målspecifikke primere og prober
- Indeholder ROX for kvantitativ fluorescerende signal normalisering
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-reagenser er konfigureret til hurtig og enkel reaktionsopsætning. Reaktionerne er samlet i et enkelt rør, hvilket minimerer prøvehåndteringsfejl og fremskynder opsætningstiden. Når de er samlet, er resultaterne tilgængelige om cirka en time. 25X RT-PCR Enzyme Mix inkluderet i sættet indeholder meget effektiv ArrayScript™ Bagside Transcriptase , en mutant MMLV RT, der producerer høje cDNA-udbytter, og AmpliTaq Gold™ polymerase, den foretrukne hot-start DNA-polymerase til specifik målamplifikation. 2X RT-PCR-bufferen er blevet optimeret til effektiv, robust revers transkription, og PCR inkluderer det passive referencefarvestof, ROX™ Farvestof, til kvantitativ fluorescerende signalnormalisering.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 25X |
| Indhold og opbevaring | Tilstrækkeligt til 500 reaktioner af 25μ L, indeholder: •7 mL 2 x RT-PCR-buffer • 550μ L 25 x RT-PCR enzymblanding • 25 ml nukleasefrit vand. |
| Oversigt | Virker på alle AB platforme, men er optimeret til 7500. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | 1-Step RT-PCR |
| Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Til brug med (udstyr) | 7500 system |
| Vis mere |