Få mere at vide
Applied Biosystems™ AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-reagenser
Artikelnummer. 30057794 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
1000 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
500 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
30057794 1000 reaktioner -
30057768 100 reaktioner -
30057790 500 reaktioner 500 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30057794 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4387391
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-reagenser er designet til følsom, robust amplifikation af RNA-mål ved hjælp af et hurtigt enkeltrør TaqMan™ real-time revers transcription PCR (RT-PCR) strategi.
  • Anbefales til RNA-patogen-amplifikation
  • Konsekvent amplifikation af RNA-mål med høj specificitet og sensitivitet
  • Optimeret til at arbejde med dine målspecifikke primere og prober
  • Indeholder ROX for kvantitativ fluorescerende signal normalisering
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-reagenser er konfigureret til hurtig og enkel reaktionsopsætning. Reaktionerne er samlet i et enkelt rør, hvilket minimerer prøvehåndteringsfejl og fremskynder opsætningstiden. Når de er samlet, er resultaterne tilgængelige om cirka en time. 25X RT-PCR Enzyme Mix inkluderet i sættet indeholder meget effektiv ArrayScript™ Bagside Transcriptase , en mutant MMLV RT, der producerer høje cDNA-udbytter, og AmpliTaq Gold™ polymerase, den foretrukne hot-start DNA-polymerase til specifik målamplifikation. 2X RT-PCR-bufferen er blevet optimeret til effektiv, robust revers transkription, og PCR inkluderer det passive referencefarvestof, ROX™ Farvestof, til kvantitativ fluorescerende signalnormalisering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 25X
Indhold og opbevaring Tilstrækkeligt til 1000 reaktioner af 25μ L, indeholder:
•14 mL 2X RT-PCR-buffer
• 1100μ L 25X RT-PCR enzymblanding
• 25 ml nukleasefrit vand.
Oversigt Virker på alle AB platforme, men er optimeret til 7500.
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode 1-Step RT-PCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje AgPath-ID, Ambion
Produkttype One-Step RT-PCR-reagens
Mængde 1.000 reaktioner
Omvendt transkriptase ArrayScript™
Forsendelsestilstand Tøris
Tilstrækkelig til 1.000 reaktioner
Troskab (vs. Taq) 25 X
Antal reaktioner 1000 reaktioner
Prøvetype RNA
Volumen 14 mL
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.