Få mere at vide
Agomelatine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Agomelatine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO2/c1-11(17)16-9-8-13-5-3-4-12-6-7-14(18-2)10-15(12)13/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3,(H,16,17) |
| Formel vægt | 243.1259 |
| Procent renhed | >95% |