Få mere at vide
Agomelatine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Agomelatine-d4 |
| CAS | 1079389-44-8 |
| Molekylær formel | C15 D4 H13 N O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-[2-(7-Methoxy-1-naphthalenyl)ethyl-d4]acetamide, N-[2-(7-Methoxy-1-naphthyl) ethyl]acetamide-d4, S 20098-d4, Valdoxan-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO2/c1-11(17)16-9-8-13-5-3-4-12-6-7-14(18-2)10-15(12)13/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3,(H,16,17)/i8D2,9D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(NC(=O)C)C([2H])([2H])c1cccc2ccc(OC)cc12 |
| IUPAC navn | N-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(7-methoxynaphthalen-1-yl)ethyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 247.326 |
| Formel vægt | 247.151 |