missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

AGN 194310, MedChemExpress

Artikelnummer. 16471629
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16471629 1 mg
16463157 50 mg
16433536 25 mg
16429667 5 mg
16427128 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16471629 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16681

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress AGN 194310 (VTP-194310) is a high affinity, potent and selective retinioic acid receptors (RARs) pan-antagonist with Kd values of 3 nM, 2 nM, 5 nM for RARα, RARβ, RARγ, respectively.

AGN 194310 (VTP-194310) is a high affinity, potent and selective retinioic acid receptors (RARs) pan-antagonist with Kd values of 3 nM, 2 nM, 5 nM for RARα, RARβ, RARγ, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale AGN 194310
Fysisk form Solid
CAS 229961-45-9
Farve White
Mængde 1 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H24O2S
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym VTP-194310
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (117.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL CC(S1)(C)C=C(C2=CC=C(CC)C=C2)C3=C1C=CC(C#CC4=CC=C(C(O)=O)C=C4)=C3
Molekylvægt (g/mol) 424.55
Formel vægt 424.55
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.