Få mere at vide
AGN 193109, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[2-[5,6-Dihydro-5,5-dimethyl-8-(4-methylphenyl)-2-naphthalenyl]ethynyl]benzoic acid |
| CAS | 171746-21-7 |
| Molekylær formel | C28H24O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-[[5,6-dihydro-5,5-dimethyl-8-(4-methylphenyl)-2-naphthalenyl]ethynyl]benzoic Acid (9CI), 4-[2-[5,6-Dihydro-5,5-dimethyl-8-(4-methylphenyl)-2-naphthalenyl]ethynyl]benzoic Acid, CD 3106, AGN 193109 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H24O2/c1-19-4-11-22(12-5-19)24-16-17-28(2,3)26-15-10-21(18-25(24)26)7-6-20-8-13-23(14-9-20)27(29)30/h4-5,8-16,18H,17H2,1-3H3,(H,29,30) |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)C2=CCC(C)(C)c3ccc(cc23)C#Cc4ccc(cc4)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-[2-[5,5-dimethyl-8-(4-methylphenyl)-6H-naphthalen-2-yl]ethynyl]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 392.5 |
| Formel vægt | 392.1776 |
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?