Få mere at vide
AGN 193109, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[2-[5,6-Dihydro-5,5-dimethyl-8-(4-methylphenyl)-2-naphthalenyl]ethynyl]benzoic acid |
| CAS | 171746-21-7 |
| Molekylær formel | C28H24O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-[[5,6-dihydro-5,5-dimethyl-8-(4-methylphenyl)-2-naphthalenyl]ethynyl]benzoic Acid (9CI), 4-[2-[5,6-Dihydro-5,5-dimethyl-8-(4-methylphenyl)-2-naphthalenyl]ethynyl]benzoic Acid, CD 3106, AGN 193109 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H24O2/c1-19-4-11-22(12-5-19)24-16-17-28(2,3)26-15-10-21(18-25(24)26)7-6-20-8-13-23(14-9-20)27(29)30/h4-5,8-16,18H,17H2,1-3H3,(H,29,30) |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)C2=CCC(C)(C)c3ccc(cc23)C#Cc4ccc(cc4)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-[2-[5,5-dimethyl-8-(4-methylphenyl)-6H-naphthalen-2-yl]ethynyl]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 392.5 |
| Formel vægt | 392.1776 |